1-(4-Bromphenylsulfonyl)-4-isobutylpiperazin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
OT-0972-5G
OT-0972-1G
COBBOT-0972-5GEA
303
EUR
COBBOT-0972-5G
COBBOT-0972-1G
1-(4-Bromphenylsulfonyl)-4-isobutylpiperazin
1-(4-Bromphenylsulfonyl)-4-isobutylpiperazin
Formel:
C₁₄H₂₁BrN₂O₂S |
MDL:
MFCD12913974 CAS-Nummer: 1187385-78-9 |