1-(4-Bromphenylsulfonyl)-4-butylpiperazin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
OT-0946-5G
OT-0946-1G
COBBOT-0946-5GEA
303
EUR
COBBOT-0946-5G
COBBOT-0946-1G
1-(4-Bromphenylsulfonyl)-4-butylpiperazin
1-(4-Bromphenylsulfonyl)-4-butylpiperazin
Formel:
C₁₄H₂₁BrN₂O₂S |
MDL:
MFCD13195730 CAS-Nummer: 1199773-16-4 |