1-(4-Bromphenylsulfonyl)-4-ethylpiperazin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
OT-0943-5G
OT-0943-1G
COBBOT-0943-5GEA
303
EUR
COBBOT-0943-5G
COBBOT-0943-1G
1-(4-Bromphenylsulfonyl)-4-ethylpiperazin
1-(4-Bromphenylsulfonyl)-4-ethylpiperazin
Formel:
C₁₂H₁₇BrN₂O₂S |
MDL:
MFCD02656010 CAS-Nummer: 385404-09-1 |