1-(4-Bromphenylsulfonyl)-4-propylpiperazin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
OT-0944-1G OT-0944-5G
COBBOT-0944-1GEA 98.3 EUR
COBBOT-0944-1G COBBOT-0944-5G
1-(4-Bromphenylsulfonyl)-4-propylpiperazin
1-(4-Bromphenylsulfonyl)-4-propylpiperazin
Formel: C₁₃H₁₉BrN₂O₂S
MDL: MFCD06029950
CAS-Nummer: 888181-08-6