2-(Ethoxycarbonyl)furan-5-boronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
(5-(Ethoxycarbonyl)furan-2-yl)boronic acid
BB-5514-1G
BB-5514-250M
COBBBB-5514-1GEA
449
EUR
COBBBB-5514-1G
COBBBB-5514-250M
2-(Ethoxycarbonyl)furan-5-boronsäure
2-(Ethoxycarbonyl)furan-5-boronsäure
Formel:
C₇H₉BO₅ Molecular Weight: 183,9544 g/mol |
MDL:
MFCD10696632 CAS-Nummer: 1150114-44-5 |