(2-Phenoxyethyl)triphenylphosphoniumbromid
Lieferant: Thermo Scientific
JFD04038.250 JFD04038.1
MAYBJFD04038.250EA 0 EUR
MAYBJFD04038.250 MAYBJFD04038.1
(2-Phenoxyethyl)triphenylphosphoniumbromid
(2-Phenoxyethyl)triphenylphosphonium bromide
Formel: C₂₆H₂₄BrOP
CAS-Nummer: 22409-83-2
EINECS: 244-963-7