1-[(Ammoniooxy)methyl]-2-(trifluormethyl)benzolchlorid
Lieferant: BIONET RESEARCH
Synonyme:
O-[2-(Trifluoromethyl)benzyl]hydroxylamine hydrochloride
1G-933.500
1G-933.1
1G-933.5
1G-933.10
BIOT1G-933.500EA
0
EUR
BIOT1G-933.500
BIOT1G-933.1
BIOT1G-933.5
BIOT1G-933.10
1-[(Ammoniooxy)methyl]-2-(trifluormethyl)benzolchlorid
1-[(Ammoniooxy)methyl]-2-(trifluormethyl)benzolchlorid
Formel:
C₈H₉ClF₃NO |
MDL:
MFCD01114578 CAS-Nummer: 215599-92-1 |