1-[(Ammoniooxy)methyl]-2-chlor-4-fluorbenzolchlorid
Lieferant: BIONET RESEARCH
Synonyme:
O-(2-Chloro-4-fluorobenzyl)hydroxylamine hydrochloride
1G-925.500
1G-925.1
1G-925.5
1G-925.10
BIOT1G-925.500EA
0
EUR
BIOT1G-925.500
BIOT1G-925.1
BIOT1G-925.5
BIOT1G-925.10
1-[(Ammoniooxy)methyl]-2-chlor-4-fluorbenzolchlorid
1-[(Ammoniooxy)methyl]-2-chlor-4-fluorbenzolchlorid
Formel:
C₇H₈Cl₂FNO |
MDL:
MFCD01114574 CAS-Nummer: 317821-68-4 |