2-[(Ammoniooxy)methyl]-1-chlor-3-fluorbenzolchlorid
Lieferant: BIONET RESEARCH
Synonyme:
O-(2-Chloro-6-fluorobenzyl)hydroxylamine hydrochloride
12E-928.500
12E-928.1
12E-928.5
12E-928.10
BIOT12E-928.500EA
0
EUR
BIOT12E-928.500
BIOT12E-928.1
BIOT12E-928.5
BIOT12E-928.10
2-[(Ammoniooxy)methyl]-1-chlor-3-fluorbenzolchlorid
2-[(Ammoniooxy)methyl]-1-chlor-3-fluorbenzolchlorid
Formel:
C₇H₈Cl₂FNO |
MDL:
MFCD01114572 CAS-Nummer: 93081-15-3 |