1-[(Ammoniooxy)methyl]-3-fluorbenzolchlorid
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme:
O-(3-Fluorobenzyl)hydroxylamine hydrochloride
010010-1G
010010-5G
FLUO010010-1GEA
479
EUR
FLUO010010-1G
FLUO010010-5G
1-[(Ammoniooxy)methyl]-3-fluorbenzolchlorid
1-[(Ammoniooxy)methyl]-3-fluorbenzolchlorid
Formel:
C₇H₉ClFNO |
MDL:
MFCD01114585 CAS-Nummer: 51572-90-8 |