1-[(Ammoniooxy)methyl]-4-(trifluormethyl)benzolchlorid
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme: O-(4-(Trifluoromethyl)benzyl)hydroxylamine hydrochloride
010012-1G 010012-5G
FLUO010012-1GEA 146 EUR
FLUO010012-1G FLUO010012-5G
1-[(Ammoniooxy)methyl]-4-(trifluormethyl)benzolchlorid
1-[(Ammoniooxy)methyl]-4-(trifluormethyl)benzolchlorid
Formel: C₈H₉ClF₃NO
Molecular Weight: 227.61 g/mol
MDL: MFCD00231881
CAS-Nummer: 321574-29-2