1-[(Ammoniooxy)methyl]-4-fluorbenzolchlorid
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme: O-(4-Fluorobenzyl)hydroxylamine hydrochloride
010009-1G 010009-5G
FLUO010009-1GEA 119 EUR
FLUO010009-1G FLUO010009-5G
1-[(Ammoniooxy)methyl]-4-fluorbenzolchlorid
1-[(Ammoniooxy)methyl]-4-fluorbenzolchlorid
Formel: C₇H₉ClFNO
Molecular Weight: 177.6039 g/mol
MDL: MFCD01114581
CAS-Nummer: 51572-89-5