1-[(Ammoniooxy)methyl]-2-chlorbenzolchlorid
Lieferant: BIONET RESEARCH
Synonyme:
O-(2-Chlorobenzyl)hydroxylamine hydrochloride
8G-933.500
8G-933.1
8G-933.5
8G-933.10
BIOT8G-933.500EA
0
EUR
BIOT8G-933.500
BIOT8G-933.1
BIOT8G-933.5
BIOT8G-933.10
1-[(Ammoniooxy)methyl]-2-chlorbenzolchlorid
1-[(Ammoniooxy)methyl]-2-chlorbenzolchlorid
Formel:
C₇H₉Cl₂NO Molecular Weight: 194.0585 g/mol |
MDL:
MFCD01114592 CAS-Nummer: 5555-48-6 |