1-[(Ammoniooxy)methyl]-3-chlorbenzolchlorid
Lieferant: BIONET RESEARCH
Synonyme:
O-(3-Chlorobenzyl)hydroxylamine hydrochloride
10F-930.500
10F-930.1
10F-930.5
10F-930.10
BIOT10F-930.500EA
0
EUR
BIOT10F-930.500
BIOT10F-930.1
BIOT10F-930.5
BIOT10F-930.10
1-[(Ammoniooxy)methyl]-3-chlorbenzolchlorid
1-[(Ammoniooxy)methyl]-3-chlorbenzolchlorid
Formel:
C₇H₉Cl₂NO |
MDL:
MFCD01114569 CAS-Nummer: 29605-78-5 |