1-[(Ammoniooxy)methyl]-4-methylbenzolchlorid
Lieferant: BIONET RESEARCH
Synonyme:
O-[(4-Methylphenyl)methyl]hydroxylamine hydrochloride
12E-920.500
12E-920.1
12E-920.5
12E-920.10
BIOT12E-920.500EA
0
EUR
BIOT12E-920.500
BIOT12E-920.1
BIOT12E-920.5
BIOT12E-920.10
1-[(Ammoniooxy)methyl]-4-methylbenzolchlorid
1-[(Ammoniooxy)methyl]-4-methylbenzolchlorid
Formel:
C₈H₁₂ClNO |
MDL:
MFCD01114570 CAS-Nummer: 38936-62-8 |