1-(2-(Ammoniooxy)ethoxy)benzolchlorid
Lieferant: BIONET RESEARCH
3F-936.500
3F-936.1
3F-936.5
3F-936.10
BIOT3F-936.500EA
0
EUR
BIOT3F-936.500
BIOT3F-936.1
BIOT3F-936.5
BIOT3F-936.10
1-(2-(Ammoniooxy)ethoxy)benzolchlorid
1-(2-(Ammoniooxy)ethoxy)benzolchlorid
Formel:
C₈H₁₂ClNO₂ |
MDL:
MFCD01114593 CAS-Nummer: 5397-72-8 |