3-(4-Chlorphenyl)-1H-pyrazol-5-amin
Lieferant: BIONET RESEARCH
Synonyme:
3-Amino-5-(4-chlorophenyl)pyrazole, 5-Amino-3-(4-chlorophenyl)-1H-pyrazole, 5-(4-Chlorophenyl)-1H-pyrazol-3-amine
3Y-0844.5
3Y-0844.10
3Y-0844.500
3Y-0844.1
BIOT3Y-0844.5EA
0
EUR
BIOT3Y-0844.5
BIOT3Y-0844.10
BIOT3Y-0844.500
BIOT3Y-0844.1
3-(4-Chlorphenyl)-1H-pyrazol-5-amin
3-(4-Chlorphenyl)-1H-pyrazol-5-amin
Formel:
C₉H₈ClN₃ Molecular Weight: 193,64 g/mol |
MDL:
MFCD00053046 CAS-Nummer: 78583-81-0 |