3-(4-Chlorphenyl)-1H-pyrazol-5-amin
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme: 3-Amino-5-(4-chlorophenyl)pyrazole, 5-Amino-3-(4-chlorophenyl)-1H-pyrazole, 5-(4-Chlorophenyl)-1H-pyrazol-3-amine
019533-5G 019533-1G
FLUO019533-5GEA 288 EUR
FLUO019533-5G FLUO019533-1G
3-(4-Chlorphenyl)-1H-pyrazol-5-amin
3-(4-Chlorphenyl)-1H-pyrazol-5-amin
Formel: C₉H₈ClN₃
Molecular Weight: 193,64 g/mol
MDL: MFCD00053046
CAS-Nummer: 78583-81-0