3-(4-Chlorphenyl)-1H-pyrazol-5-amin
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme:
3-Amino-5-(4-chlorophenyl)pyrazole, 5-Amino-3-(4-chlorophenyl)-1H-pyrazole, 5-(4-Chlorophenyl)-1H-pyrazol-3-amine
KM01548DA
KM01548EA
MAYBKM01548DAEA
0
EUR
MAYBKM01548DA
MAYBKM01548EA
3-(4-Chlorphenyl)-1H-pyrazol-5-amin
3-(4-Chlorphenyl)-1H-pyrazol-5-amin
Formel:
C₉H₈ClN₃ Molecular Weight: 193,64 g/mol |
MDL:
MFCD00053046 CAS-Nummer: 78583-81-0 |