3-(4-Chlorphenyl)-1H-pyrazol-5-amin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 3-Amino-5-(4-chlorophenyl)pyrazole, 5-Amino-3-(4-chlorophenyl)-1H-pyrazole, 5-(4-Chlorophenyl)-1H-pyrazol-3-amine
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
646695-1G 646695-5G
SIAL646695-1GEA 39.6 EUR
SIAL646695-1G SIAL646695-5G
3-(4-Chlorphenyl)-1H-pyrazol-5-amin, Sigma-Aldrich®
3-(4-Chlorphenyl)-1H-pyrazol-5-amin
Formel: C₉H₈ClN₃
Molecular Weight: 193,64 g/mol
MDL: MFCD00053046
CAS-Nummer: 78583-81-0