3-(4-Fluorphenyl)-1H-pyrazol-5-amin 97%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
5-Amino-3-(4-fluorophenyl)-1H-pyrazole
H32830.03
H32830.06
H32830.03EA
71.3
EUR
H32830.03
H32830.06
3-(4-Fluorphenyl)-1H-pyrazol-5-amin 97%
3-(4-Fluorphenyl)-1H-pyrazol-5-amin
Purity: 97%
CAS No.: 72411-52-0
Molecular Formula: C9H8FN3
Formula Weight: 177.18
Melting Point: 122-125°
MDL No.: MFCD01023677
Formel:
C₉H₈FN₃ Molecular Weight: 177,18 g/mol Schmelzpunkt: 122…125 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01023677 CAS-Nummer: 72411-52-0 |