5-Amino-3-(4-methoxyphenyl)-1H-pyrazole ≥97%
Lieferant: CHEMPUR
Synonyme:
5-Amino-3-(4-methoxyphenyl)pyrazole, 3-(4-Methoxyphenyl)-1H-pyrazol-5-amine
FL12259.POR
012259-1G
CHMPFL12259.POREA
0
EUR
CHMPFL12259.POR
FLUO012259-1G
5-Amino-3-(4-methoxyphenyl)-1H-pyrazole ≥97%
5-Amino-3-(4-methoxyphenyl)-1H-pyrazole
Formel:
C₁₀H₁₁N₃O Molecular Weight: 189,22 g/mol |
MDL:
MFCD00462192 CAS-Nummer: 19541-95-8 |