Diethyl-aminomalonat Hydrochlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Diethyl 2-aminomalonate hydrochloride
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
D87589-100G D87589-10G D87589-25G
SIALD87589-100GEA 247 EUR
SIALD87589-100G SIALD87589-10G SIALD87589-25G
Diethyl-aminomalonat Hydrochlorid, Sigma-Aldrich®
Diethyl-aminomalonat Hydrochlorid
Formel: C₇H₁₄ClNO₄
Molecular Weight: 211.65 g/mol
MDL: MFCD00012510
CAS-Nummer: 13433-00-6
EINECS: 236-556-8