Ethylioddifluoracetat
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme: Ethyl 2,2-difluoro-2-iodoacetate, Ethyl difluoro(iodo)acetate
010300-5G 010300-25G
FLUO010300-5GEA 76.2 EUR
FLUO010300-5G FLUO010300-25G
Ethylioddifluoracetat
Ethylioddifluoracetat
Formel: C₄H₅F₂IO₂
Molecular Weight: 249.9826 g/mol
MDL: MFCD00798135
CAS-Nummer: 7648-30-8