(1-Ethoxycarbonylcyclopropyl)triphenylphosphoniumtetrafluoroborat ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: (1-(Ethoxycarbonyl)cyclopropyl)triphenylphosphonium tetrafluoroborate
A18305.06 A18305.14
A18305.06EA 173 EUR
A18305.06 A18305.14
(1-Ethoxycarbonylcyclopropyl)triphenylphosphoniumtetrafluoroborat ≥98%
(1-Ethoxycarbonylcyclopropyl)triphenylphosphoniumtetrafluoroborat
Purity: 98% CAS No.: 52186-89-7 Molecular Formula: C24H24BF4O2P Formula Weight: 462.23 Melting Point: 173-179° Beilstein Reference: 4650673
Formel: C₂₄H₂₄BF₄O₂P
Molecular Weight: 462,23 g/mol
Schmelzpunkt: 173…179 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00051879
CAS-Nummer: 52186-89-7