5-Amino-4-cyan-1-(4-chlorphenyl)-3-methyl-1H-pyrazol
Lieferant: COMBI-BLOCKS
HI-1406-5G
HI-1406-1G
COBBHI-1406-5GEA
983
EUR
COBBHI-1406-5G
COBBHI-1406-1G
5-Amino-4-cyan-1-(4-chlorphenyl)-3-methyl-1H-pyrazol
5-Amino-4-cyan-1-(4-chlorphenyl)-3-methyl-1H-pyrazol
Formel:
C₁₁H₉ClN₄ |
MDL:
MFCD08459268 CAS-Nummer: 58791-82-5 |