3,5-Dichlor-2-hydroxybenzolsulfonsäure Natriumsalz ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme:
Sodium 3,5-Dichloro-2-hydroxybenzenesulphonate, DHBS
A10732.09
A10732.18
A10732.30
A10732.09EA
51
EUR
A10732.09
A10732.18
A10732.30
3,5-Dichlor-2-hydroxybenzolsulfonsäure Natriumsalz ≥99%
3,5-Dichlor-2-hydroxybenzolsulfonsäure Natriumsalz
Purity: 99%
CAS No.: 54970-72-8
Molecular Formula: C6H3Cl2NaO4S
Formula Weight: 265.05
Melting Point:
Formel:
C₆H₃Cl₂NaO₄S Molecular Weight: 265.05 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00009798 CAS-Nummer: 54970-72-8 EINECS: 259-416-8 |