3-Cyan-4-fluorbenzolsulfonylchlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
549088-1G 549088-5G
SIAL549088-1GEA 21.2 EUR
SIAL549088-1G SIAL549088-5G
3-Cyan-4-fluorbenzolsulfonylchlorid, Sigma-Aldrich®
3-Cyan-4-fluorbenzolsulfonylchlorid
Formel: C₇H₃ClFNO₂S
Molecular Weight: 219.62 g/mol
MDL: MFCD03093760
CAS-Nummer: 351003-23-1
UN: 3261
ADR: 8 I