2-Amino-5-(3-fluorphenyl)-4-thiazolcarbohydrazid
Lieferant: BIONET RESEARCH
1Y-0935.1
1Y-0935.10
1Y-0935.5
1Y-0935.500
BIOT1Y-0935.1EA
0
EUR
BIOT1Y-0935.1
BIOT1Y-0935.10
BIOT1Y-0935.5
BIOT1Y-0935.500
2-Amino-5-(3-fluorphenyl)-4-thiazolcarbohydrazid
2-Amino-5-(3-fluorphenyl)-4-thiazolcarbohydrazid
Formel:
C₁₀H₉FN₄OS |
MDL:
MFCD06200940 CAS-Nummer: 886361-60-0 |