5-Allyl-3-methoxysalicylaldehyd 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme: 5-Allyl-2-hydroxy-3-methoxybenzaldehyde
379360100 379360250
ACRO379360100EA 81.4 EUR
ACRO379360100 ACRO379360250
5-Allyl-3-methoxysalicylaldehyd 98%
5-Allyl-3-methoxysalicylaldehyd
Formel: C₁₁H₁₂O₃
Molecular Weight: 192,21 g/mol
Schmelzpunkt: 48…52 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06408022
CAS-Nummer: 22934-51-6
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 48 to 52 °C
GC ≥97.5 %