2-(Cyanmethoxy)phenylboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BB-9003-1G BB-9003-250M
COBBBB-9003-1GEA 884 EUR
COBBBB-9003-1G COBBBB-9003-250M
2-(Cyanmethoxy)phenylboronsäure
2-(Cyanmethoxy)phenylboronsäure
Formel: C₈H₈BNO₃
MDL: MFCD09908171
CAS-Nummer: 947533-29-1