2'-(Methylthio)biphenyl-3-carbonsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
CA-4849-5G
CA-4849-1G
COBBCA-4849-5GEA
0
EUR
COBBCA-4849-5G
COBBCA-4849-1G
2'-(Methylthio)biphenyl-3-carbonsäure
2'-(Methylthio)biphenyl-3-carbonsäure
Formel:
C₁₄H₁₂O₂S |
MDL:
MFCD15143489 CAS-Nummer: 168618-43-7 |