Tetrakis(trimethylsiloxy)silan
Lieferant: CHEMPUR SILANE
SILS15850.25
SILS15850.100
SILNSILS15850.25EA
0
EUR
SILNSILS15850.25
SILNSILS15850.100
Tetrakis(trimethylsiloxy)silan
Tetrakis(trimethylsiloxy)silan
Formel:
C₁₂H₃₆O₄Si₅ |
MDL:
MFCD00051587 CAS-Nummer: 3555-47-3 EINECS: 222-613-4 |