(Benzotriazol-1-yloxy)tris(dimethylamino)phosphoniumhexafluorophosphat (BOP) 98+%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
ACRO209800250EA 319 EUR
ACRO209800250 ACRO209800010 ACRO209800050
(Benzotriazol-1-yloxy)tris(dimethylamino)phosphoniumhexafluorophosphat (BOP) 98+%
(Benzotriazol-1-yloxy)tris(dimethylamino)phosphoniumhexafluorophosphat (BOP)
Formel: C₁₂H₂₂F₆N₆OP₂
Molecular Weight: 442,28 g/mol
Schmelzpunkt: 136…140 °C (Zersetzung)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00011948
CAS-Nummer: 56602-33-6
EINECS: 260-279-1
UN: 1325
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 136 to 140 °C
HPLC ≥98.0 %