(Benzotriazol-1-yloxy)tris(dimethylamino)phosphoniumhexafluorophosphat (BOP) 98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
A16140.14EA
286
EUR
A16140.14
A16140.06
(Benzotriazol-1-yloxy)tris(dimethylamino)phosphoniumhexafluorophosphat (BOP) 98%
(Benzotriazol-1-yloxy)tris(dimethylamino)phosphoniumhexafluorophosphat (BOP)
Formel:
C₁₂H₂₂F₆N₆OP₂ Molecular Weight: 442,28 g/mol Schmelzpunkt: ∼ 138 °C (Zersetzung) |
MDL:
MFCD00011948 CAS-Nummer: 56602-33-6 EINECS: 260-279-1 ADR: 4.1,II |