Amino(triphenyl)phosphoniumchlorid
Lieferant: Thermo Scientific
BTB11223.250
BTB11223.1
MAYBBTB11223.250EA
0
EUR
MAYBBTB11223.250
MAYBBTB11223.1
Amino(triphenyl)phosphoniumchlorid
Amino(triphenyl)phosphonium chloride
Formel:
C₁₈H₁₇ClNP |
MDL:
MFCD00032110 CAS-Nummer: 15729-44-9 |