Lanthantriacetat Hydrat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Lanthanum(III) acetate hydrate
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
306339-100G 306339-500G
SIAL306339-100GEA 162 EUR
SIAL306339-100G SIAL306339-500G
Lanthantriacetat Hydrat, Sigma-Aldrich®
Lanthantriacetat Hydrat
Formel: C₆H₉LaO₆·H₂O
Molecular Weight: 334,053 g/mol
MDL: MFCD00150118
CAS-Nummer: 100587-90-4
EINECS: 213-034-8