N-Alkyl-N,N-dimethyl-N-benzylammonium chloride zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
Synonyme:
Benzyldimethylmyristylammonium chloride
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.14363.0100
8.14363.0500
8.14363.0100EA
32.5
EUR
8.14363.0100
8.14363.0500
N-Alkyl-N,N-dimethyl-N-benzylammonium chloride zur Synthese, Sigma-Aldrich®
N-Alkyl-N,N-dimethyl-N-benzylammonium chloride
Formel:
(C₆H₅CH₂)(CH₃)₂N(C₁₂⁻C₁₄Alkyl)⁺Cl⁻ Schmelzpunkt: 73 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
CAS-Nummer:
85409-22-9 EINECS: 287-089-1 UN: 1759 ADR: 8 II |
Spezifikation Testergebnisse
Assay (argentometric) | ≥ 98.0 % |
Melting range (upper value) | ≤ 73 °C |
Identity (IR) | passes test |
Flash Point |
|
pH | 5 - 8 (10 g/l, H2O, 20 °C) |
Ignition Point |