1-Chlor-2-(trifluormethoxy)benzol
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
2-(Trifluoromethoxy)chlorobenzene
OS-7676-5G
OS-7676-25G
OS-7676-100G
COBBOS-7676-5GEA
0
EUR
COBBOS-7676-5G
COBBOS-7676-25G
COBBOS-7676-100G
1-Chlor-2-(trifluormethoxy)benzol
1-Chloro-2-(trifluoromethoxy)benzene
Formel:
C₇H₄ClF₃O Molecular Weight: 196.5543 g/mol |
MDL:
MFCD03840206 CAS-Nummer: 450-96-4 |