Methyl-4'-aminobiphenyl-3-carboxylat
Lieferant: COMBI-BLOCKS
OT-8011-5G
OT-8011-1G
COBBOT-8011-5GEA
1090
EUR
COBBOT-8011-5G
COBBOT-8011-1G
Methyl-4'-aminobiphenyl-3-carboxylat
Methyl-4'-aminobiphenyl-3-carboxylat
Formel:
C₁₄H₁₃NO₂ |
MDL:
MFCD04039111 CAS-Nummer: 400747-22-0 |