6-Chlor-4-nitro-o-kresol
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: 2-Chloro-6-methyl-4-nitrophenol
BTB05378.250 BTB05378.1
MAYBBTB05378.250EA 0 EUR
MAYBBTB05378.250 MAYBBTB05378.1
6-Chlor-4-nitro-o-kresol
6-Chlor-4-nitro-o-kresol
Formel: C₇H₆ClNO₃
MDL: MFCD00047740
CAS-Nummer: 4102-84-5