trans-2-Butenylacetat 95%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
L09734.06 L09734.14
L09734.06EA 71.2 EUR
L09734.06 L09734.14
trans-2-Butenylacetat 95%
trans-2-Butenylacetat
Purity: 95% CAS No.: 628-08-0 Molecular Formula: C6H10O2 Formula Weight: 114.15 Flash Point: 31°(87°F) Refractive Index: 1.4200 Boiling Point: 128-130° Beilstein Reference: 1720994 UN No.: 3272 MDL No.: MFCD00039912
Formel: C₆H₁₀O₂
Siedepunkt: 128…130 °C
Dichte: 0,919
Flammpunkt: 31 °C (87 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00039912
CAS-Nummer: 628-08-0
UN: 3272
ADR: 3,III