4-Amino-2-methoxypyridin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
PY-7373-25G
PY-7373-5G
COBBPY-7373-25GEA
0
EUR
COBBPY-7373-25G
COBBPY-7373-5G
4-Amino-2-methoxypyridin
4-Amino-2-methoxypyridine
Formel:
C₆H₈N₂O |
MDL:
MFCD06738657 CAS-Nummer: 20265-39-8 |