3-Chlor-5-fluorphenylboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme: 3-Chloro-5-fluorobenzeneboronic acid, 3-Chloro-5-fluorophenlyboronic acid
BB-2390-5G BB-2390-1G
COBBBB-2390-5GEA 127 EUR
COBBBB-2390-5G COBBBB-2390-1G
3-Chlor-5-fluorphenylboronsäure
3-Chlor-5-fluorphenylboronsäure
Formel: C₆H₅BClFO₂
Molecular Weight: 174.37 g/mol
MDL: MFCD06801741
CAS-Nummer: 328956-61-2