4-Chlor-2,6-difluorphenylboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BB-8389-5G
BB-8389-1G
COBBBB-8389-5GEA
1050
EUR
COBBBB-8389-5G
COBBBB-8389-1G
4-Chlor-2,6-difluorphenylboronsäure
4-Chlor-2,6-difluorphenylboronsäure
Formel:
C₆H₄BClF₂O₂ Molecular Weight: 192.3600 g/mol |
MDL:
MFCD03095138 CAS-Nummer: 925911-61-1 |