Ethylamin 2 mol/l in Methanol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Monoethylamin, Aminoethan, Ethanamin
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
395064-100ML
395064-800ML
SIAL395064-100MLEA
109
EUR
SIAL395064-100ML
SIAL395064-800ML
Ethylamin 2 mol/l in Methanol, Sigma-Aldrich®
Ethylamin
Formel:
C₂H₇N Molecular Weight: 45.08 g/mol Siedepunkt: 17 Schmelzpunkt: -81,1 Dichte: 0.689 Flammpunkt: -37 |
MDL:
MFCD00008160 CAS-Nummer: 75-04-7 EINECS: 200-834-7 Merck Index: 13,03797 |