Ethylamin 2 mol/l in THF, AcroSeal®
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: Monoethylamin, Aminoethan, Ethanamin
370251000 370258000
370251000.EA 71 EUR
370251000. 370258000.
Ethylamin 2 mol/l in THF, AcroSeal®
Ethylamin
Formel: C₂H₇N
Molecular Weight: 45.08 g/mol
Siedepunkt: 17
Schmelzpunkt: -81,1
Dichte: 0.861 g/cm³
Flammpunkt: –34 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008160
CAS-Nummer: 75-04-7
EINECS: 200-834-7
UN: 2924
ADR: 3 II
Merck Index: 13,03797
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light yellow Solution
Strength 1.90 to 2.20 M