Ethylamin 2 mol/l in THF, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Monoethylamin, Aminoethan, Ethanamin
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
395072-100ML
395072-800ML
SIAL395072-100MLEA
91.1
EUR
SIAL395072-100ML
SIAL395072-800ML
Ethylamin 2 mol/l in THF, Sigma-Aldrich®
Ethylamin
Formel:
C₂H₇N Molecular Weight: 45,08 g/mol |
MDL:
MFCD00008160 CAS-Nummer: 75-04-7 EINECS: 200-834-7 |