1,2-Dichlor-4-(methylsulfonyl)benzol
Lieferant: COMBI-BLOCKS
OT-0636-25G
OT-0636-1G
OT-0636-5G
COBBOT-0636-25GEA
335
EUR
COBBOT-0636-25G
COBBOT-0636-1G
COBBOT-0636-5G
1,2-Dichlor-4-(methylsulfonyl)benzol
1,2-Dichloro-4-methylsulphonylbenzene
Formel:
C₇H₆Cl₂O₂S |
MDL:
MFCD00025063 CAS-Nummer: 38452-47-0 EINECS: 253-942-1 |