1-Brom-3-chlor-5-nitrobenzol
Lieferant: COMBI-BLOCKS
AN-1198-5G
AN-1198-1G
COBBAN-1198-5GEA
130
EUR
COBBAN-1198-5G
COBBAN-1198-1G
1-Brom-3-chlor-5-nitrobenzol
1-Bromo-3-chloro-5-nitrobenzene
Formel:
C₆H₃BrClNO₂ Molecular Weight: 236,4500 g/mol |
MDL:
MFCD08275708 CAS-Nummer: 219817-43-3 |